Learn More
BRAND™ BLAUBRAND™ Burette with Blue Schellbach Stripe
Sfoglia Tutto Brand Prodotti
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
25 mL
Dimensione della confezione:
pezzi 2
Descrizione
- Calibrated to deliver (TD, Ex)
- Schellbach stripe
- Delivered with batch number and enclosed one batch certificate per packing unit of the manufacturer
Specifica
Specifica
| Capacità (sistema metrico) | 25 mL |
| Lunghezza (sistema metrico) | 86.9 cm |
| Materiale | Borosilicate Glass (3.3) |
| Graduazioni | 0.05 mL |
| Altezza (sistema metrico) | 4 cm |
| Include | PTFE Spindle |
| Valvola di chiusura | Straight |
| Certificazione/Conformità | DIN EN ISO 385 |