Learn More
BRAND™ Blaubrand™ Class A Borosilicate Glass Volumetric Flask with Polypropylene Stopper, with Certificate
Codice prodotto. 15855542 Sfoglia Tutto Brand Prodotti
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
5 mL
10 mL
20 mL
25 mL
50 mL
200 mL
500 mL
1000 mL
2000 mL
5 L
Dimensione chiusura:
10/19
12/21
14/23
19/26
24/29
29/32
34/35
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 15855542
Marca: BRAND™ 937253
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Constructed of Borosilicate Glass and complies with DIN EN ISO 1042 standards. DE-M marking on the neck provides quick and accurate volume check. Polypropylene stopper included. Delivered with individual conformity certificate.
  • Class A Volumetric Flask
  • Constructed of Borosilicate Glass
  • Complies with DIN EN ISO 1042 standards
  • Delivered with individual conformity certificate
  • Calibrated to contain (TC, In)
  • Narrow neck and wide neck options available in a variety of sizes
  • DE-M marking provides quick and accurate volume check
  • Polypropylene stopper included
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Calibrazione Calibrata per riempimento
Certificazione/Conformità DIN EN ISO 1042
Materiale chiusura Polipropilene
Colore Trasparente
Descrizione Marcatura DE-M
Capacità (sistema metrico) 1000 mL
Materiale Vetro borosilicato
Limite di errore ±0.4 mL
Stile collo Stretta
N. per custodia 1 pezzo
Graduated Marcatura DE-M
Classe Classe A
Tipo di chiusura Tappo
Dimensione chiusura 24/29