Learn More
BRAND™ Blaubrand™ Class A Borosilicate Glass Volumetric Flasks with Glass Stopper, with Certificate
Sfoglia Tutto Brand Prodotti
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
25 mL
100 mL
5 L
Dimensione della confezione:
Pezzo
Descrizione
- Class A Volumetric Flask
- Constructed of Borosilicate Glass
- Complies with DIN EN ISO 1042 standards
- Calibrated to contain (TC, In)
- Narrow neck and wide neck options available in a variety of sizes
- DE-M marking provides quick and accurate volume check
- Glass stopper included
- Delivered with individual conformity certificate
Specifica
Specifica
| Calibrazione | Calibrata per riempimento |
| Certificazione/Conformità | DIN EN ISO 1042 |
| Materiale chiusura | Vetro |
| Colore | Trasparente |
| Descrizione | Marcatura DE-M |
| Capacità (sistema metrico) | 100 mL |
| Materiale | Vetro borosilicato |
| Limite di errore | ±0.1 mL |
| Stile collo | Stretta |
| N. per custodia | 1 ciascuno |
| Vedi altri risultati |