Learn More
BRAND™ Cilindro di misurazione di classe A alto in vetro borosilicato Blaubrand™
Sfoglia Tutto Brand Prodotti
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
5 mL
10 ml
25 ml
50 ml
100 ml
250 ml
500 ml
1000 ml
2000 ml
Graduazioni:
0.1 mL
0.2 ml
0.5 mL
1 ml
2 ml
5 ml
10 mL
20 mL
Dimensione della confezione:
Pezzo
pezzi 2
Descrizione
- Manufactured from Borosilicate Glass
- Complies with DIN ISO 4788 standards
- Calibrated to contain (TC, In.)
- Includes integral spout and hexagonal glass base for stability
- Graduations marked in blue enamel for easy volume assessment
Specifica
Specifica
| Certificazione/Conformità | DIN EN ISO 4788 |
| Class | A |
| Altezza (sistema metrico) | 505 mm |
| Materiale | Vetro borosilicato |
| Capacità (sistema metrico) | 2000 ml |
| Bilancia | Segni di graduazione corti in smalto blu DE |
| Graduazioni | 20 mL |
| Autoclavabile | Autoclavable |
| Suddivisione | 20mL |