Learn More
BRAND™ Cilindro di misurazione di classe A alto in vetro borosilicato Blaubrand™
Codice prodotto. 11863990 Sfoglia Tutto Brand Prodotti
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
5 mL
10 ml
25 ml
50 ml
100 ml
250 ml
500 ml
1000 ml
2000 ml
Graduazioni:
0.1 mL
0.2 ml
0.5 mL
1 ml
2 ml
5 ml
10 mL
20 mL
Dimensione della confezione:
Pezzo
pezzi 2
Codice prodotto. 11863990
Marca: BRAND™ 32108
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Edge
Aggiungi al carrello
In vetro borosilicato a norma DIN ISO 4788. Il cilindro di misurazione classe A alto in vetro borosilicato BRAND™ Blaubrand™ include un beccuccio integrale e una base in vetro esagonale che garantisce stabilità. Le graduazioni sono contrassegnate in smalto blu per una facile valutazione del volume.
  • Manufactured from Borosilicate Glass
  • Complies with DIN ISO 4788 standards
  • Calibrated to contain (TC, In.)
  • Includes integral spout and hexagonal glass base for stability
  • Graduations marked in blue enamel for easy volume assessment
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Tipo di base Esagonale
Calibrazione To Contain
Scale Color Blue
Forma Round
Certificazione/Conformità DIN EN ISO 4788
Class A
Altezza (sistema metrico) 140 mm
Tolerance Metric ±0.1 mL
Tipo Cilindro dosatore graduato
Materiale Vetro borosilicato
Capacità (sistema metrico) 10 ml
Include Batch Certificate
Bilancia Segni di graduazione corti in smalto blu DE
Graduazioni 0.2 ml
Autoclavabile
Suddivisione 0.2 ml