Learn More
BRAND™ Matraccio volumetrico di classe A in vetro borosilicato da 50 ml Blaubrand™ Eterna™
Codice prodotto. 10410181 Sfoglia Tutto Brand Prodotti
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
5 ml
10 ml
20 mL
25 mL
50 ml
100 mL
200 mL
250 mL
500 mL
1 l
2000 mL
Dimensione chiusura:
10/19
12/21
14/23
19/26
24/29
29/32
42725
Stile collo:
Larga
Stretta
Limite di errore:
±0,04 ml
±0.06 ml
±0.08 ml
±0.1 ml
±0.15 mL
±0.25 mL
±0.4 ml
±0.6 mL
Dimensione della confezione:
Pezzo
pezzi 2
Codice prodotto. 10410181
Marca: BRAND™ 36854
In vetro borosilicato, in conformità agli standard DIN EN ISO 1042. Le fiasche volumetriche BRAND™ Blaubrand™ ETERNA™ di classe A sono calibrate per contenere una quantità precisa di liquido a una temperatura specifica. I modelli a collo stretto e a collo largo sono disponibili in diversi formati. Include un tappo in polipropilene e la marcatura DE-M.
  • Class A Volumetric Flask
  • Constructed of Borosilicate Glass
  • Complies with DIN EN ISO 1042 standards
  • Calibrated to contain (TC, In)
  • Narrow neck and wide neck options available in a variety of sizes
  • Includes polypropylene stopper and DE-M marking
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Calibrazione Calibrata per riempimento
Certificazione/Conformità Certificato individuale e di lotto USP, DIN EN ISO 1042
Materiale chiusura Polipropilene
Colore Trasparente
Capacità (sistema metrico) 2000 mL
Materiale Vetro borosilicato
Limite di errore ±0.6 mL
Stile collo Stretta
N. per custodia Confezione da 2
Graduated
Classe Classe A
Tipo di chiusura Tappo
Dimensione chiusura 29/32