Learn More
BRAND™ Fiasca volumetrica Blaubrand™ in vetro borosilicato di classe A con tappo in vetro
Sfoglia Tutto Brand Prodotti
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
5 mL
10 ml
20 ml
25 mL
50 mL
100 mL
200 mL
250 mL
500 mL
1000 mL
2 l
5 l
Dimensione chiusura:
10/19
12/21
14/23
19/26
24/29
29/32
34/35
Stile collo:
Larga
Stretta
Dimensione della confezione:
Pezzo
pezzi 2
Descrizione
- Fiasca volumetrica di classe A
- In vetro borosilicato
- Conforme agli standard DIN EN ISO 1042
- Certificato di calibrazione DAkkS disponibile su richiesta
- Calibrato per riempimento (TC, In.)
- Possibilità di scelta tra imboccatura stretta e larga, disponibilità di numerosi formati
- La marcatura DE-M consente un controllo del volume rapido e preciso
- Tappo in vetro incluso
Specifica
Specifica
| Calibrazione | Calibrata per riempimento |
| Certificazione/Conformità | DIN EN ISO 1042 |
| Materiale chiusura | Vetro |
| Colore | Trasparente |
| Descrizione | Marcatura DE-M |
| Capacità (sistema metrico) | 5 l |
| Materiale | Vetro borosilicato |
| Limite di errore | ±1.2 ml |
| Stile collo | Stretta |
| N. per custodia | 1 pezzo |
| Vedi altri risultati |