Learn More
BRAND™ Fiasca volumetrica Blaubrand™ in vetro borosilicato di classe A con tappo in vetro
Codice prodotto. 11824020 Sfoglia Tutto Brand Prodotti
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
5 mL
10 ml
20 ml
25 mL
50 mL
100 mL
200 mL
250 mL
500 mL
1000 mL
2 l
5 l
Dimensione chiusura:
10/19
12/21
14/23
19/26
24/29
29/32
34/35
Stile collo:
Larga
Stretta
Dimensione della confezione:
Pezzo
pezzi 2
Codice prodotto. 11824020
Marca: BRAND™ 37258
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
In vetro borosilicato conforme agli standard DIN EN ISO 1042. La fiasca volumetrica BRAND™ Blaubrand™ di classe A con tappo di vetro è disponibile in due modelli, a collo stretto e a collo largo, e in diversi formati. La marcatura DE-M sul collo garantisce un controllo del volume veloce e preciso.
  • Fiasca volumetrica di classe A
  • In vetro borosilicato
  • Conforme agli standard DIN EN ISO 1042
  • Certificato di calibrazione DAkkS disponibile su richiesta
  • Calibrato per riempimento (TC, In.)
  • Possibilità di scelta tra imboccatura stretta e larga, disponibilità di numerosi formati
  • La marcatura DE-M consente un controllo del volume rapido e preciso
  • Tappo in vetro incluso
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Calibrazione Calibrata per riempimento
Certificazione/Conformità DIN EN ISO 1042
Materiale chiusura Vetro
Colore Trasparente
Descrizione Marcatura DE-M
Capacità (sistema metrico) 25 mL
Materiale Vetro borosilicato
Limite di errore ±0,04 ml
Stile collo Stretta
N. per custodia Confezione da 2
Graduated Marcatura DE-M
Classe Classe A
Dimensione chiusura 10/19