Learn More
BRAND™ BLAUBRAND™ Borosilicate Glass Graduated Cylinders
Codice prodotto. 15290898 Sfoglia Tutto Brand Prodotti
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
5 mL
10 mL
50 mL
100 mL
1000 mL
Dimensione della confezione:
Pezzo
pezzi 2
Codice prodotto. 15290898
Marca: BRAND™ 32808
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Includes hexagonal glass base for stability. Spout provides easy spill-free pouring.
  • Graduated cylinder with spout and hexagonal glass base
  • Borosilicate glass (Boro 3.3) to DIN EN ISO 4788
  • Class A, DE-M marking
  • Calibrated to contain (TC, In)
  • Graduations printed in blue
  • Includes USP Batch Certificate
  • On request also available with USP individual certificate
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Tipo di base Esagonale
Calibrazione To Contain
Scale Color Blue
Forma Round
Certificazione/Conformità DIN EN ISO 4788, USP
Class A
Altezza (sistema metrico) 140 mm
Tolerance Metric ±0.1 mL
Tipo Graduated Cylinder
Materiale Borosilicate Glass
Capacità (sistema metrico) 10 mL
Include USP Batch Certificate
Bilancia DE-marking
Graduazioni 0.2 mL
Limite di errore ±0.10mL