Learn More
BRAND™ Matraccio volumetrico di classe A in vetro borosilicato da 20 ml Blaubrand™
In vetro borosilicato, in conformità agli standard DIN EN ISO 1042. La fiasca volumetrica BRAND™ Blaubrand™ in vetro borosilicato di classe A con tappo in polipropilene è disponibile con collo stretto o largo in diversi formati. La marcatura DE-M sul collo garantisce un controllo del volume veloce e preciso. Tappo in polipropilene incluso.
Marca: BRAND™ 37238
41.83 EUR valido fino al 2024-12-31
Usa il codice promo "21985" per avere il tuo prezzo promozionale.
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.04500kg
Descrizione
- Class A Volumetric Flask
- Constructed of Borosilicate Glass
- Complies with DIN EN ISO 1042 standards
- DAkkS calibration certificate available upon request
- Calibrated to contain (TC, In)
- Narrow neck and wide neck options available in a variety of sizes
- DE-M marking provides quick and accurate volume check
- Polypropylene stopper included
Specifica
Calibrated To Contain | |
Polypropylene | |
DE-M Marking | |
Borosilicate Glass | |
Wide | |
Yes | |
Stopper |
DIN EN ISO 1042 | |
Clear | |
5 mL | |
±0.04 mL | |
1 Each | |
A | |
10/19 |