Learn More
BRAND™ Matraccio volumetrico di classe A in vetro borosilicato da 20 ml Blaubrand™
Codice prodotto. p-8000580 Sfoglia Tutto Brand Prodotti
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
5 mL
10 mL
20 ml
25 mL
50 mL
100 mL
200 mL
250 mL
500 mL
1 l
1000 mL
2 l
5 L
Stile collo:
Larga
Narrow
Stretta
Dimensione della confezione:
Pezzo
pezzi 2
Codice prodotto. 11854150
Marca: BRAND™ 37249
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Edge
Aggiungi al carrello
In vetro borosilicato, in conformità agli standard DIN EN ISO 1042. La fiasca volumetrica BRAND™ Blaubrand™ in vetro borosilicato di classe A con tappo in polipropilene è disponibile con collo stretto o largo in diversi formati. La marcatura DE-M sul collo garantisce un controllo del volume veloce e preciso. Tappo in polipropilene incluso.
  • Class A Volumetric Flask
  • Constructed of Borosilicate Glass
  • Complies with DIN EN ISO 1042 standards
  • DAkkS calibration certificate available upon request
  • Calibrated to contain (TC, In)
  • Narrow neck and wide neck options available in a variety of sizes
  • DE-M marking provides quick and accurate volume check
  • Polypropylene stopper included
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Calibrazione Calibrata per riempimento
Certificazione/Conformità DIN EN ISO 1042
Materiale chiusura Polipropilene
Colore Trasparente
Descrizione Marcatura DE-M
Capacità (sistema metrico) 100 mL
Materiale Vetro borosilicato
Limite di errore ±0.1 ml
Stile collo Stretta
N. per custodia Confezione da 2
Graduated Marcatura DE-M
Classe Classe A
Tipo di chiusura Tappo
Dimensione chiusura 12/21