Learn More
BRAND™ BLAUBRAND™ Class A Volumetric Flask with Three Marks
Sfoglia Tutto Brand Prodotti
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
10 mL
25 mL
50 mL
100 mL
Descrizione:
Upper/lower mark: 0.07 mL
Upper/lower mark: 0.175 mL
Upper/lower mark: 0.35 mL
Upper/lower mark: 0.7 mL
Giunto rastremato standard:
NS 10/19
NS 12/21
NS 14/23
Dimensione della confezione:
Pezzo
Descrizione
- Manufactured from Borosilicate Glass.
- Beaded rim prevents slippage when suspended by a clamp.
- Complies with DIN EN ISO 1042 standards.
- Calibrated to contain (TC, In.)
- Batch number and individual certificate included.
- Dakks calibration certificate available upon request.
Specifica
Specifica
| Certificazione/Conformità | DIN EN ISO 1042. Calibrated to contain (TC, In). Includes DAkkS-certificate |
| Descrizione | Upper/lower mark: 0.35 mL |
| Capacità (sistema metrico) | 50 mL |
| Materiale | Borosilicate Glass |
| Giunto rastremato standard | NS 12/21 |
| Classe | A |