Learn More
BRAND™ BLAUBRAND™ Class A Volumetric Flask with Three Marks
The volumetric flask with three marks is used to check the functioning of a dispenser. The mark in the middle shows the nominal volume, the upper and lower marks show the error limits as specified in the table below. If the error limit is exceeded even with repeated measurements, the dispenser is out of specification.
149.00€ - 163.00€
Specifica
Certificazione/Conformità DIN EN ISO 1042. Calibrated to contain (TC, In). Includes DAkkS-certificate
Materiale Borosilicate Glass
Classe A
Visualizza altre specifiche
Prodotti 4
Codice del prodotto Marca Capacità (sistema metrico) Descrizione Giunto rastremato standard Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Capacità (sistema metrico) Descrizione Giunto rastremato standard Prezzo Quantità e disponibilità  
10125243
Vedere i documenti
BRAND™
38208
50 mL Upper/lower mark: 0.35 mL NS 12/21
155.00€
Pezzo
Solo null disponibili
Spedizione stimata: 24-07-2025
Aggiungi al carrello
10024083
Vedere i documenti
BRAND™
38206
25 mL Upper/lower mark: 0.175 mL NS 10/19
151.00€
Pezzo
Solo null disponibili
Spedizione stimata: 30-06-2025
Aggiungi al carrello
10319073
Vedere i documenti
BRAND™
38204
10 mL Upper/lower mark: 0.07 mL NS 10/19
149.00€
Pezzo
Solo null disponibili
Spedizione stimata: 30-06-2025
Aggiungi al carrello
10522024
Vedere i documenti
BRAND™
38210
100 mL Upper/lower mark: 0.7 mL NS 14/23
163.00€
Pezzo
Solo null disponibili
Spedizione stimata: 24-07-2025
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
  • Manufactured from Borosilicate Glass.
  • Complies with DIN EN ISO 1042 standards
  • Calibrated to contain (TC)
  • Includes DakkS certificate
  • The DAkkS-calibrated volumetric flask does not replace the gravimetric test of the monitoring of measuring instruments according to ISO 8655
Specifica
Specifica
DIN EN ISO 1042. Calibrated to contain (TC, In). Includes DAkkS-certificate
Borosilicate Glass
A