Learn More
BRAND™ BLAUBRAND™ Class AS AR-Glass Volumetric Bulb Pipet with Certificate
Codice prodotto. 15423393 Sfoglia Tutto Brand Prodotti
Click to view available options
Volume (sistema metrico):
6 mL
10 mL
30 mL
50 mL
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 15423393
Marca: BRAND™ 950612
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Calibrated to deliver (TD, Ex). BRAND™ BLAUBRAND™ Class AS AR-Glass Volumetric Bulb Pipet with USP Certificate provides a waiting time of only 5 seconds. Delivered with individual USP conformity certificate.
  • AR-GLAS™ construction to DIN EN ISO 648
  • Calibrated to deliver (TD, Ex)
  • Class AS, DE-M marking
  • Waiting time 5 seconds
  • Includes USP batch certificate.
  • Delivered with individual USP conformity certificate
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Accuracy ±0.02 mL USP
Calibrato Yes
Calibrazione Per erogazione
Certificazione/Conformità DIN EN ISO 648
Classe AS
Materiale AR-GLAS
Graduato
Graduation Type DE-marking
Colore Rosso
Volume (sistema metrico) 10 mL
Lunghezza (sistema metrico) 440 mm
Tipo Volumetric Bulb Pipet