Learn More
BRAND™ Cilindro di misurazione di classe A alto in vetro borosilicato Blaubrand™ Eterna
Codice prodotto. 10339710 Sfoglia Tutto Brand Prodotti
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
5 ml
10 ml
25 ml
50 ml
100 ml
250 ml
500 ml
1000 ml
2000 ml
Graduazioni:
0.1 ml
0.2 ml
0.5 ml
1 ml
1 ml
2 mL
5 ml
10 mL
20 ml
Dimensione della confezione:
Pezzo
pezzi 2
Codice prodotto. 10339710
Marca: BRAND™ 32764
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
In vetro borosilicato, in conformità agli standard DIN EN ISO 4788. I cilindri di misurazione alti BRAND™ Blaubrand™ ETERNA di classe A in vetro borosilicato includono un beccuccio integrato e una base in vetro esagonale per garantire stabilità. Le graduazioni color ambra con marcatura DE-M garantiscono una valutazione del volume rapida e semplice.
  • Class A tall form measuing cylinder constructed of borosilicate glass
  • Complies with DIN EN ISO 4788 standards
  • Autoclavable
  • Calibrated to contain (TC, In).
  • With integral spout and hexagonal glass base for stability
  • DE-M Marking amber stain graduations provide quick and easy volume assessment
  • USP individual certificate or DAkkS calibration certificate available upon request
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Descrizione articolo Segni di graduazione color ambra DE-M
Tipo di base Esagonale
Calibrazione To Contain
Scale Color Amber
Forma Round
Certificazione/Conformità DIN EN ISO 4788
Class A
Altezza (sistema metrico) 505 mm
Tolerance Metric ±10 ml
Tipo Cilindro dosatore graduato
Materiale Vetro borosilicato
Capacità (sistema metrico) 2000 ml
Include Batch Certificate
Graduazioni 20 ml
Autoclavabile
Suddivisione 20 ml