Learn More
BRAND™ Cilindro di misurazione di classe A alto in vetro borosilicato Blaubrand™ Eterna
Sfoglia Tutto Brand Prodotti
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
5 ml
10 ml
25 ml
50 ml
100 ml
250 ml
500 ml
1000 ml
2000 ml
Graduazioni:
0.1 ml
0.2 ml
0.5 ml
1 ml
1 ml
2 mL
5 ml
10 mL
20 ml
Dimensione della confezione:
Pezzo
pezzi 2
Descrizione
- Class A tall form measuing cylinder constructed of borosilicate glass
- Complies with DIN EN ISO 4788 standards
- Autoclavable
- Calibrated to contain (TC, In).
- With integral spout and hexagonal glass base for stability
- DE-M Marking amber stain graduations provide quick and easy volume assessment
- USP individual certificate or DAkkS calibration certificate available upon request
Specifica
Specifica
| Descrizione articolo | DE-M Marking, amber stain graduations |
| Tipo di base | Esagonale |
| Calibrazione | To Contain |
| Scale Color | Amber |
| Forma | Round |
| Certificazione/Conformità | DIN EN ISO 4788 |
| Class | A |
| Altezza (sistema metrico) | 335 mm |
| Tolerance Metric | ±1 ml |
| Tipo | Cilindro dosatore graduato |
| Vedi altri risultati |