Learn More
BRAND™ Microcentrifuge Tubes Without Screw Caps
Codice prodotto. 10461013 Sfoglia Tutto Brand Prodotti
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
0.5 ml
1.5 mL
1.5 ml
2 mL
2 ml
Formato:
Conical bottom
Fondo conico autoportante
Dimensione della confezione:
pezzi 1000
Codice prodotto. 10461013
Marca: BRAND™ 780732
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
In polipropilene e conformi agli standard DIN EN 285. Le provette per microcentrifuga BRAND™ senza tappi a vite sono dotate di un'area di marcatura smerigliata per l'identificazione del campione e altre annotazioni. Sono disponibili tappi a vite colorati e inserti per i tappi acquistabili separatamente.
  • Manufactured from polypropylene and complies with DIN EN 285 standards.
  • Graduated.
  • Frosted marking area allows for sample identification or other notations.
  • Operating range: -196°C to 121°C.
  • Autoclavable at 121°C (2 bar)
  • Colored screw caps and cap inserts available for separate purchase.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Certificazione/Conformità DIN EN 285
Autoclavabile Autoclavable
Capacità (sistema metrico) 1.5 mL
Materiale Polypropylene
Formato Conical bottom
Altezza (sistema metrico) 44 mm
N. per confezione 1000
Temperature Range (Metric) –196 to 121°C
Sterilità Non-sterile
RCF max 20,000 G
Diametro (sistema metrico) 13 mm