Learn More
BRAND™ Blaubrand™ Eterna™ Class AS USP Bulb Pipets, with Certificate
Sfoglia Tutto Brand Prodotti
Click to view available options
Volume (sistema metrico):
1 mL
2 mL
5 mL
10 mL
25 mL
50 mL
Dimensione della confezione:
Pezzo
Descrizione
- Manufactured from AR-GLAS™ Soda-lime glass.
- DIN EN ISO 648. Calibrated to deliver (TD, Ex).
- Waiting time 5 seconds.
- Delivered with batch number and one batch certificate per packing unit of the manufacturer.
- Delivered with individual USP conformity certificate
Specifica
Specifica
| Calibrazione | Per erogazione |
| Certificazione/Conformità | DIN EN ISO 648, DIN 12691 |
| Classe | Classe AS |
| Materiale | Vetro sodico-calcico AR-GLAS™, Soda Lime Glass |
| Graduato | Sì |
| Colore graduazione | Ambra/marcatura DE-M |
| Graduation Type | DE-M Marking |
| Tolleranza | 0.03 mL |
| Colore | Blu |
| Volume (sistema metrico) | 25 mL |
| Vedi altri risultati |