Learn More
BRAND™ BLAUBRAND™ Graduated Pipette
Codice prodotto. 12078359 Sfoglia Tutto Brand Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Accuracy:
±0.1 mL
Dimensione della confezione:
pezzi 6
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Accuracy Dimensione della confezione
12078359 ±0.1 mL pezzi 6
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 12078359 Fornitore BRAND™ N. del fornitore 28415
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    96.00€
    62.09€ / pezzi 6
    Risparmia 33.91€
    35% Sconto
In stock
BLAUBRAND™ Graduated Pipette includes a cotton plug.
  • Type 3 (zero on top)
  • Calibrated to deliver (TD, Ex)
  • Waiting time 5 seconds
  • Delivered with batch number and enclosed one batch certificate per packing unit of the manufacturer
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Accuracy ±0.1 mL
Spina aspiratore Yes
Certificazione/Conformità DIN EN ISO 835
Classe AS
Descrizione TD, Ex
Materiale AR-GLAS
Graduato Sì
Graduazioni 0.1 mL
Volume (sistema metrico) 25 mL