Learn More
BRAND™ BLAUBRAND™ One-mark Glass Bulb Pipets, Class A, USP, Certified
Codice prodotto. 15181307 Sfoglia Tutto Brand Prodotti
Click to view available options
Volume (sistema metrico):
0.5 mL
1 mL
2 mL
3 mL
4 mL
5 mL
7 mL
15 mL
25 mL
40 mL
100 mL
Dimensione della confezione:
Pezzo
pezzi 12
pezzi 6
Codice prodotto. 15181307
Marca: BRAND™ 950606
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
High contrast blue enamel represents optimum combination of resistance and readability
  • Made of AR-GLAS™
  • Optimized flow geometry in tip ensures reliable liquid dispensing from pipet
  • Fire-polished edges for more durability
  • Available in all ISO sizes from 0.5 to 100mL
  • Supplied with batch number and an accompanying USP batch certificate in original packaging
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Certificazione/Conformità USP
Classe A
Materiale AR-GLAS
Sterilità Non-sterile
Graduato No
Colore Red
Volume (sistema metrico) 4 mL
Lunghezza (sistema metrico) 400 mm
Tipo Bulb Pipet
Monouso Reusable
Da utilizzare con (apparecchiatura) Pipet Controller