Learn More
BRAND™ BLAUBRAND™ One-mark Glass Bulb Pipets, Class A, USP, Certified
Sfoglia Tutto Brand Prodotti
Click to view available options
Volume (sistema metrico):
0.5 mL
1 mL
2 mL
3 mL
4 mL
5 mL
7 mL
15 mL
25 mL
40 mL
100 mL
Dimensione della confezione:
Pezzo
pezzi 12
pezzi 6
Descrizione
- Made of AR-GLAS™
- Optimized flow geometry in tip ensures reliable liquid dispensing from pipet
- Fire-polished edges for more durability
- Available in all ISO sizes from 0.5 to 100mL
- Supplied with batch number and an accompanying USP batch certificate in original packaging
Specifica
Specifica
| Certificazione/Conformità | USP |
| Classe | A |
| Materiale | AR-GLAS |
| Sterilità | Non-sterile |
| Graduato | No |
| Colore | White |
| Volume (sistema metrico) | 5 mL |
| Lunghezza (sistema metrico) | 400 mm |
| Tipo | Bulb Pipet |
| Monouso | Reusable |
| Vedi altri risultati |