Learn More
BRAND™ BlauBRAND™ Pellet Pattern Automatic Burette
Sfoglia Tutto Brand Prodotti
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
10 mL
Dimensione della confezione:
Pezzo
Descrizione
Specifica
Specifica
| Capacità (sistema metrico) | 10 mL |
| Materiale | Borosilicate Glass |
| Graduazioni | 0.02 mL |
| Include | Glass Bottle |
| Tolleranza | ±0,02 ml |
| Tipo | Automatic Buret |
| Class | Classe AS |
| Certificazione/Conformità | DIN EN ISO 385, USP |