Learn More
BRAND™ Blaubrand™ PURprotect™ Coated Borosilicate Glass Class A Volumetric Flask
In vetro borosilicato, conformi agli standard DIN EN ISO 1042. Le fiasche volumetriche BRAND™ Blaubrand™ PURprotect™ in vetro borosilicato di classe A, grazie al rivestimento protettivo, riducono i frammenti di vetro in caso di rottura. La carica elettrostatica non è maggiore di quella delle fiasche in vetro non rivestite. Il rivestimento azzurro chiaro ne agevola l'identificazione ottica.
Marca:  BRAND™ 36548
68.64 EUR valido fino al 2024-12-31
Usa il codice promo "21985" per avere il tuo prezzo promozionale.
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.12600kg
Codice prodotto. 10440285
  • 89.60€ / pezzi 2
In stock
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
  • Manufactured from Borosilicate Glass
  • Complies with DIN EN ISO 1042 standards.
  • Calibrated to contain (TC, In).
  • The PUR coating envelops the volumetric flasks like a protective skin. In the event of breakage, the safety coating helps contain the glass fragments.
  • Compared to uncoated glass flasks the electrostatic charge is not increased.
  • The light blue coating facilitates optical distinction.
  • The maximum operating temperature at dry heat is 135°C (exposure time < 30 min).
  • Frequent autoclaving at 121 °C reduces splintering protection.
  • Cleaning up to max. 95 °C.
Specifica
Specifica
Calibrated To Contain
Polypropylene
50 ml
Larga
±0.1 ml
14/23
DIN EN ISO 1042
Trasparente con rivestimento azzurro
Vetro borosilicato
2 Piece
Classe A