Learn More
Brand™ Pipette graduate in vetro sodico-calcico Blaubrand™
Codice prodotto. 11808271 Sfoglia Tutto Brand Prodotti
Click to view available options
:
Capacity: 10mL; Orange
Codice prodotto. 11808271
Marca: Brand™ 27713
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
In vetro soda-calcico AR-GLAS™. Le pipette graduate in vetro soda-calcico BRAND™ Blaubrand™ sono certificate DIN EN ISO 835 e calibrate per l'erogazione.
  • Realizzate in vetro soda-calcico AR-GLAS™.
  • Certificato DIN EN ISO 835
  • Tipo 3 (zero nella parte superiore)
  • Calibrate per l'erogazione (TD, Ex)
  • Tempo di attesa: 5 secondi
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Calibrato
Calibrazione Per erogazione
Certificazione/Conformità Certificato individuale USP o certificato di calibrazione DAkkS
Classe Classe AS
Materiale Vetro sodico-calcico
Graduato
Colore graduazione Blu
Graduazioni 0.1 ml
Quantità Confezione da 12
Tolleranza 0.1 ml
Volume (sistema metrico) 10 ml
Lunghezza (sistema metrico) 360 mm
Tipo Pipette graduate