Learn More
BRAND™ Pipetta volumetrica di classe AS in vetro AR/vetro sodico-calcico BlauEterna&Trade;
Sfoglia Tutto Brand Prodotti
Click to view available options
Volume (sistema metrico):
0.5 ml
3 ml
4 ml
5 ml
6 ml
7 mL
10 ml
15 ml
25 ml
30 ml
40 ml
50 ml
100 ml
Tolleranza:
±
±0.005
±0.015 mL
±0.03 ml
±0.05 ml
±0.08 ml
0.015 ml
0.02 ml
Colore:
2 x Nero
Blu
Giallo
Green
Nero
Orange
Rosso
Verde
White
Lunghezza (sistema metrico):
300 mm
330 mm
400 mm
440 mm
510 mm
520 mm
540 mm
585 mm
Dimensione della confezione:
pezzi 12
pezzi 6
Descrizione
- Manufactured from AR-GLAS™ Soda-lime glass
- 1-Mark with DE-M Marking in blue enamel
- Class AS
- DIN EN ISO 648 certified
- Calibrated to deliver (TD, Ex)
- Waiting time: 5 seconds
- Delivered with batch number and enclosed one batch certificate per packing unit of the manufacturer.
- DAkkS calibration certificate available upon request.
Specifica
Specifica
| Calibrazione | Per erogazione |
| Certificazione/Conformità | DIN EN ISO 648, ISO 1769 |
| Classe | AS |
| Materiale | AR-GLAS, Soda Lime Glass |
| Graduato | Sì |
| Colore graduazione | Blue |
| Graduation Type | DE-M Marking |
| Quantità | 6 Pack |
| Tolleranza | ±0.015 mL |
| Colore | Green |
| Vedi altri risultati |