Learn More
BRAND™ Pipetta volumetrica di classe AS in vetro AR/vetro sodico-calcico BlauEterna&Trade;
Codice prodotto. p-8000109 Sfoglia Tutto Brand Prodotti
Click to view available options
Volume (sistema metrico):
0.5 ml
1 ml
2 ml
3 ml
5 ml
10 ml
15 ml
20 ml
25 ml
50 ml
Tolleranza:
±
±0.005 ml
±0.03 ml
±0.05 ml
0.007 ml
0.015 ml
0.02 ml
Colore:
2 x Nero
Arancione
Blue
Giallo
Green
Nero
Rosso
White
Lunghezza (sistema metrico):
300 mm
330 mm
330 mm
400 mm
440 mm
510 mm
520 mm
540 mm
Dimensione della confezione:
pezzi 12
pezzi 6
Codice prodotto. 11848281
Marca: BRAND™ 29732
Edge
In vetro soda-calcico AR-GLAS™. Le pipette con bulbo BRAND™ Blaubrand™ AR-GLAS™ a 2 marcatura includono la marcatura DE-M in smalto blu. Consegnate con il numero di lotto e un certificato di lotto incluso in ogni confezione del produttore. Certificato di calibrazione DAkkS disponibile su richiesta.
  • Manufactured from AR-GLAS™ Soda-lime glass
  • 2 Marks with DE-M Marking in blue enamel
  • Class AS
  • DIN EN ISO 648 certified
  • Calibrated to deliver (TD, Ex)
  • Waiting time: 5 seconds
  • Delivered with batch number and enclosed one batch certificate per packing unit of the manufacturer.
  • DAkkS calibration certificate available upon request.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Calibrazione Per erogazione
Certificazione/Conformità DIN EN ISO 648, ISO 1769
Classe Classe AS
Materiale Vetro sodico-calcico AR-GLAS™, Soda Lime Glass
Graduato
Colore graduazione Blu
Graduazioni 0.1 ml
Graduation Type DE-M Marking
Quantità Confezione da 6
Tolleranza 0.02 ml
Colore Rosso
Volume (sistema metrico) 10 ml
Lunghezza (sistema metrico) 440 mm
Tipo Bulb Pipet