Learn More
Sartorius™ Block Weights
Sfoglia Tutto Sartorius Prodotti
Click to view available options
Peso (sistema metrico):
5 g
10 g
20 kg
Dimensione della confezione:
Pezzo
Descrizione
- Tolerances comply with OIML R111-1
- Non-magnetizable
- Made of cast iron that is black lacquered with a density of 7,200 kg/m³
Specifica
Specifica
| Product Type | Block Weight |
| Certificazione/Conformità | DAkkS calibration certificate |
| Classificazione | OIML Class M1 |
| Materiale | Cast Iron |
| Peso (sistema metrico) | 5 g |
| Densità | 7,200 kg/m³ |