Learn More
Sartorius™ Block Weights
Codice prodotto. p-7160252 Sfoglia Tutto Sartorius Prodotti
Click to view available options
Peso (sistema metrico):
5 g
10 g
20 kg
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 15365276
Marca: Sartorius™ YCW7159AC02
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Block weights are high-quality working standards for everyday use, made of high-quality materials.
  • Tolerances comply with OIML R111-1
  • Non-magnetizable
  • Made of cast iron that is black lacquered with a density of 7,200 kg/m³
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Product Type Block Weight
Certificazione/Conformità DAkkS calibration certificate
Classificazione OIML Class M1
Materiale Cast Iron
Peso (sistema metrico) 10 g
Densità 7,200 kg/m³