Learn More
Fisherbrand™ Blocchi per bagni a secco con controllo digitale/blocchi riscaldanti Fisherbrand™ Isotemp™
Sfoglia Tutto Fisherbrand Prodotti
Click to view available options
No. of Places:
4
Dimensione della confezione:
Pezzo
Descrizione
Grande varietà di blocchi per qualsiasi applicazione
Specifica
Specifica
| Capacità (sistema metrico) | 50 mL |
| Da utilizzare con (apparecchiatura) | Riscaldatori/bagni a secco Thermo Scientific digitali e touch screen (non modelli compatti) |
| Materiale | Lega di alluminio |
| No. of Places | 4 |
| Tipo | Block |