Learn More
Fisherbrand™ Blocchi per bagni a secco con controllo digitale/blocchi riscaldanti Fisherbrand™ Isotemp™
Sfoglia Tutto Fisherbrand Prodotti
Click to view available options
Diametro (sistema metrico):
6mm
10 mm
13 mm
16 mm
18 mm
20 mm
25 mm
No. of Places:
6
8
12
15
24
28
46
Dimensione della confezione:
Pezzo
Descrizione
Grande varietà di blocchi per qualsiasi applicazione
- Aluminum alloy blocks
Specifica
Specifica
| Da utilizzare con (apparecchiatura) | Riscaldatori/bagni a secco Thermo Scientific digitali e touch screen (non modelli compatti) |
| Materiale | Lega di alluminio |
| No. of Places | 6 |
| Tipo | Block |
| Diametro (sistema metrico) | 25 mm |