Learn More
Fisherbrand™ Blocchi per bagni a secco con controllo digitale/blocchi riscaldanti Fisherbrand™ Isotemp™
Codice prodotto. p-4933698 Sfoglia Tutto Fisherbrand Prodotti
Click to view available options
Diametro (sistema metrico):
6mm
10 mm
13 mm
16 mm
18 mm
20 mm
25 mm
No. of Places:
6
8
12
15
24
28
46
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 15327938
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Una grande varietà di blocchi per qualsiasi applicazione
Grande varietà di blocchi per qualsiasi applicazione
  • Aluminum alloy blocks
Note: Individual product is contained within group image shown. 
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Da utilizzare con (apparecchiatura) Digital and Touch Screen Dry Baths/Block Heaters (No compact models)
Materiale Lega di alluminio
No. of Places 46
Tipo Block
Diametro (sistema metrico) 6mm