Learn More
Fisherbrand™ Blocks for Fisherbrand™ Isotemp™ Digital Dry Baths/Block Heaters-Mixed Blocks
Sfoglia Tutto Fisherbrand Prodotti
Click to view available options
No. of Places:
1
21
28
42
50
Dimensione della confezione:
Pezzo
Descrizione
Grande varietà di blocchi per qualsiasi applicazione
Specifica
Specifica
| Da utilizzare con (apparecchiatura) | Riscaldatori/bagni a secco Thermo Scientific digitali e touch screen (non modelli compatti) |
| Materiale | Lega di alluminio |
| No. of Places | 21 |
| Tipo | Block |
| Include | 22 mm, 13 mm and 6 mm dia. |
| Diametro (sistema metrico) pozzetto | 3 x 22 mm, 12 x 12-13 mm, 6 x 6 mm |