Learn More
Fisherbrand™ Blocks for Fisherbrand™ Isotemp™ Digital Dry Baths/Block Heaters-Mixed Blocks
Sfoglia Tutto Fisherbrand Prodotti
Click to view available options
No. of Places:
1
21
28
42
50
Dimensione della confezione:
Pezzo
Descrizione
Grande varietà di blocchi per qualsiasi applicazione
Specifica
Specifica
| Capacità (sistema metrico) | 30 x 0.5 mL, 20 x 0.2 mL |
| Da utilizzare con (apparecchiatura) | Riscaldatori/bagni a secco Thermo Scientific digitali e touch screen (non modelli compatti) |
| Materiale | Lega di alluminio |
| No. of Places | 50 |
| Tipo | Block |
| Include | 0.5 mL and 0.2 mL |