Learn More
Fisherbrand™ Blocks for Fisherbrand™ Isotemp™ Digital Dry Baths/Block Heaters-Mixed Blocks
Codice prodotto. p-8826001 Sfoglia Tutto Fisherbrand Prodotti
Click to view available options
No. of Places:
1
21
28
42
50
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 15337948
Constructed of aluminum alloy
Grande varietà di blocchi per qualsiasi applicazione
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Da utilizzare con (apparecchiatura) Riscaldatori/bagni a secco Thermo Scientific digitali e touch screen (non modelli compatti)
Materiale Lega di alluminio
No. of Places 42
Tipo Block
Include 6 mm and 10 mm dia.
Diametro (sistema metrico) pozzetto 32 x 6 mm, 21 x 10 mm