Learn More
Tenak™ Blood Bag Envelope
Codice prodotto. 12457110 Sfoglia Tutto TENAK Prodotti
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
500 mL
750 mL
Dimensione della confezione:
pezzi 50
Codice prodotto. 12457110
Marca: Tenak™ TE40110
Blood bag envelopes suitable for use with standard bloodbags.
  • Envelope for blood bag
  • 17 mm thick
  • Arctice picture on one side
  • Made of lacquered cardboard
Specifica
Materiale Cardboard
Capacità (sistema metrico) 500 mL
Colore chiusura White
Altezza (sistema metrico) 17 mm
Include Pack of 50; 135 x 235 mm (L x W)
Tipo di etichetta Text Box