Learn More
Tenak™ Blood Bag Envelope
Sfoglia Tutto TENAK Prodotti
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
500 mL
750 mL
Dimensione della confezione:
pezzi 50
Descrizione
- Envelope for blood bag
- 17 mm thick
- Arctice picture on one side
- Made of lacquered cardboard
Specifica
Specifica
| Materiale | Cardboard |
| Capacità (sistema metrico) | 750 mL |
| Colore chiusura | White |
| Altezza (sistema metrico) | 17 mm |
| Include | Pack of 50; 135 x 275 mm (L x W) |
| Tipo di etichetta | Text Box |