Learn More
Thermo Scientific™ BLU9931, 95%
Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
100 mg
Dimensione della confezione:
100mg
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | BLU9931 |
| CAS | 1538604-68-0 |
| Sinonimo | N-(2-((6-(2,6-Dichloro-3,5-dimethoxyphenyl)quinazolin-2-yl)amino)-3-methylphenyl)acrylamide |
| Quantità | 100 mg |
| Formula molecolare | C26 H22 Cl2 N4 O3 |
| Peso formulazione | 509.39 |
| Forma fisica | Solid |
| Product Type | Reagent |
| Purezza | 95% |