Learn More
mb2 Chair on Castors - Blue Fabric Upholstered - Low Lift
Codice prodotto. 11967834
Click to view available options
:
Normal lift
È possible ordinare fino a esaurimento dello stock disponibile. Qualora un articolo alternativo sia stato identificato, lo stesso sarà visibile qui di seguito
Codice prodotto. 11967834
Marca: mb2 undefined
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
È possible ordinare fino a esaurimento dello stock disponibile. Qualora un articolo alternativo sia stato identificato, lo stesso sarà visibile qui di seguito
Work chair with blue fabric - permanent contact - normal lift - castors
  • Chair in fabric blue
  • Seat and back in blue fabric upholstered
  • Backrest mechanism in height, depth and permanent contact adjustable and in every position lockable
  • Pneumatic cylinder low
  • 5-spoke base injected in nylon and fiberglass reinforced by a galvanized steel ring.
  • Hard floor castors.
Specifica
Product Type Contact Seat Chair
Colore Blue
Adjustable (Height) Yes
Regolabile Height
Stile parte posteriore Ergonomic
Altezza (sistema metrico) 540 mm
Capacità 5 Wheels
Quantità 1 Ea.
Altezza seduta 440 to 580 mm
Peso (sistema metrico) 9.64 kg
Con bracciolo No
Con schienale Yes
Con ruote Yes
Con poggiapiedi No
Con supporto lombare No
Con inclinazione Yes
Materiale Fabric
Tipo di seduta Desk Height