Learn More
Buerkle™ Becher graduati in plastica con manico blu
Sfoglia Tutto Bürkle Prodotti
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
100 mL
250 mL
500 ml
1000 ml
2000 mL
3000 mL
5000 mL
Dimensione della confezione:
Pezzo
Descrizione
- Permanent blue ink graduations
- Translucent
- Autoclavable to 121°C
- Suitable for foodstuff
- Integral handle and spout for easy drip-free pouring
Specifica
Specifica
| Colore | Transparent |
| Diametro (sistema metrico) base | 50 mm |
| Diametro (sistema metrico) parte superiore | 70 mm |
| Capacità (sistema metrico) | 250 mL |
| Materiale | Polypropylene |
| Da utilizzare con (applicazione) | Suitable for Foodstuff |
| Altezza (sistema metrico) | 120 mm |
| Include | Handle |
| Quantità | 1 |
| Tipo | Becher |
| Vedi altri risultati |