Learn More
Buerkle™ Becher graduati in plastica con manico blu
Sfoglia Tutto Bürkle Prodotti
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
100 mL
250 mL
500 ml
1000 ml
2000 mL
3000 mL
5000 mL
Dimensione della confezione:
Pezzo
Descrizione
- Permanent blue ink graduations
- Translucent
- Autoclavable to 121°C
- Suitable for foodstuff
- Integral handle and spout for easy drip-free pouring
Specifica
Specifica
| Colore | Trasparente |
| Diametro (sistema metrico) base | 95 mm |
| Diametro (sistema metrico) parte superiore | 116 mm |
| Capacità (sistema metrico) | 1000 ml |
| Materiale | PTFE (polipropilene) |
| Da utilizzare con (applicazione) | Adatto per l'uso con gli alimenti |
| Altezza (sistema metrico) | 170 mm |
| Include | Maniglia |
| Quantità | 6 conf. |
| Tipo | Becher |
| Vedi altri risultati |