Learn More
Bel-Art™ Scienceware™ Vaschetta per ghiaccio isolata blu
Sfoglia Tutto SP Scienceware Prodotti
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
9 l
Dimensione della confezione:
Pezzo
Descrizione
- Intervallo di temperatura: da -196°C a 90°C
- Anti-condensa, con proprietà isolanti superiori
- A tenuta ermetica
- Resistenza chimica
- Rack di provette galleggianti disponibili (in acqua, impasti di ghiaccio secco o azoto liquido). Per l'uso con ghiaccio secco, impasti di ghiaccio secco e alcol o azoto liquido.
Specifica
Specifica
| Da utilizzare con (applicazione) | Per l'uso con ghiaccio, ghiaccio secco e impasti di ghiaccio secco e alcol o azoto liquido. |
| Materiale | Polimero di schiuma |
| Tipo | Vaschetta per ghiaccio per laboratori isolata |
| Colore | Blu |
| Capacità (sistema metrico) | 9 l |
| Gamma di temperatura | Da –196 a 90°C°C |