Learn More
Syngene™ Blue Light Converter Screen
GREENER_CHOICE
Codice prodotto. 15819892 Sfoglia Tutto Syngene Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Da utilizzare con (apparecchiatura):
Gbox Mini, Nugenius, Ingenius
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. Da utilizzare con (apparecchiatura) unitSize
15819892 Gbox Mini, Nugenius, Ingenius Pezzo
1 options
Codice prodotto. 15819892
Marca: Syngene™ CONVERTBLUE2126
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Blue Light Converter Screen converts UV to blue light for imaging of Safe Dyes. Use with UV transilluminators.
  • For use with Gbox Mini, NuGenius, Ingenius.
Specifica
Linea di prodotti Syngene
Da utilizzare con (applicazione) UV to blue light conversion
Colore Blue
Da utilizzare con (apparecchiatura) Gbox Mini, Nugenius, Ingenius
Quantità 1 Ea.
Size 21 x 26 cm
Tensione 100/115/220/230 V
Product Type Convertor Screen