Learn More
Buerkle™ Blue Measuring Spoon
Measuring spoons in a unique shade of blue that does not occur often in foodstuffs, making them easy to find and visually identify.
23.35€ - 115.85€
Specifica
| Quantità | 100 |
|---|---|
| Descrizione | Dosing spoons with stripper edge for exact measuring |
| Colore | Blue |
| Certificazione/Conformità | Food Contact, Reach, RoHS |
| Monouso | Si |
| Codice del prodotto | Marca | Capacità (sistema metrico) | Sterilità | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Codice del prodotto | Marca | Capacità (sistema metrico) | Sterilità | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
16505240
![]() ![]() |
Buerkle™
5378-4046 |
1 mL | Non-sterile |
37.70€ 25.70€ / pezzi 100 Risparmia 12.00€ 31% Sconto |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Accedi o Registrati per verificare il tuo prezzo e la disponibilità.
|
|||
16505250
![]() ![]() |
Buerkle™
5378-4056 |
25 mL | Non-sterile |
60.45€ 41.20€ / pezzi 100 Risparmia 19.25€ 31% Sconto |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Accedi o Registrati per verificare il tuo prezzo e la disponibilità.
|
|||
16515240
![]() ![]() |
Buerkle™
5378-4047 |
1 mL | Sterile |
70.65€ 48.20€ / pezzi 100 Risparmia 22.45€ 31% Sconto |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Accedi o Registrati per verificare il tuo prezzo e la disponibilità.
|
|||
16515250
![]() ![]() |
Buerkle™
5378-4057 |
25 mL | Sterile |
103.00€ 70.10€ / pezzi 100 Risparmia 32.90€ 31% Sconto |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Accedi o Registrati per verificare il tuo prezzo e la disponibilità.
|
|||
16525240
![]() ![]() |
Buerkle™
5378-4048 |
2.5 mL | Non-sterile |
41.75€ 28.45€ / pezzi 100 Risparmia 13.30€ 31% Sconto |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Accedi o Registrati per verificare il tuo prezzo e la disponibilità.
|
|||
16525250
![]() ![]() |
Buerkle™
5378-4058 |
50 mL | Non-sterile |
86.65€ 59.15€ / pezzi 100 Risparmia 27.50€ 31% Sconto |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Accedi o Registrati per verificare il tuo prezzo e la disponibilità.
|
|||
16535240
![]() ![]() |
Buerkle™
5378-4049 |
2.5 mL | Sterile |
74.50€ 50.85€ / pezzi 100 Risparmia 23.65€ 31% Sconto |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Accedi o Registrati per verificare il tuo prezzo e la disponibilità.
|
|||
16535250
![]() ![]() |
Buerkle™
5378-4059 |
50 mL | Sterile |
173.00€ 115.85€ / pezzi 100 Risparmia 57.15€ 33% Sconto |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Accedi o Registrati per verificare il tuo prezzo e la disponibilità.
|
|||
16545240
![]() ![]() |
Buerkle™
5378-4050 |
5 mL | Non-sterile |
45.75€ 31.15€ / pezzi 100 Risparmia 14.60€ 31% Sconto |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Accedi o Registrati per verificare il tuo prezzo e la disponibilità.
|
|||
16555240
![]() ![]() |
Buerkle™
5378-4051 |
5 mL | Sterile |
80.50€ 54.90€ / pezzi 100 Risparmia 25.60€ 31% Sconto |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Accedi o Registrati per verificare il tuo prezzo e la disponibilità.
|
|||
16565240
![]() ![]() |
Buerkle™
5378-4052 |
10 mL | Non-sterile |
49.40€ 33.70€ / pezzi 100 Risparmia 15.70€ 31% Sconto |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Accedi o Registrati per verificare il tuo prezzo e la disponibilità.
|
|||
16575240
![]() ![]() |
Buerkle™
5378-4053 |
10 mL | Sterile |
84.60€ 57.75€ / pezzi 100 Risparmia 26.85€ 31% Sconto |
Spedizione stimata: 04-02-2026
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Accedi o Registrati per verificare il tuo prezzo e la disponibilità.
|
|||
16585230
![]() ![]() |
Buerkle™
5378-4044 |
0.5 mL | Non-sterile |
34.30€ 23.35€ / pezzi 100 Risparmia 10.95€ 31% Sconto |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Accedi o Registrati per verificare il tuo prezzo e la disponibilità.
|
|||
16585240
![]() ![]() |
Buerkle™
5378-4054 |
15 mL | Non-sterile |
52.65€ 35.90€ / pezzi 100 Risparmia 16.75€ 31% Sconto |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Accedi o Registrati per verificare il tuo prezzo e la disponibilità.
|
|||
16595230
![]() ![]() |
Buerkle™
5378-4045 |
0.5 mL | Sterile |
66.85€ 45.65€ / pezzi 100 Risparmia 21.20€ 31% Sconto |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Accedi o Registrati per verificare il tuo prezzo e la disponibilità.
|
|||
16595240
![]() ![]() |
Buerkle™
5378-4055 |
15 mL | Sterile |
88.60€ 60.45€ / pezzi 100 Risparmia 28.15€ 31% Sconto |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Accedi o Registrati per verificare il tuo prezzo e la disponibilità.
|
|||
Description
- Sterile versions are individually packaged and radiation sterilized
- The use of blue tools thus helps to meet the requirements of the HACCP hazard analysis and assessment in reference to foreign objects
- This is an important criterion, especially in food processing and production and in the animal feed and pharmaceutical industry
- Volumetric and dosing spoons can be used to measure small amounts of powder, granules and liquids exactly and dose them precisely
- For precise measuring, excess medium is stripped off the upper edge of the spoon
- The content volume is engraved on the handle
- The flat front edge of the volumetric spoon is ideal for picking up medium from the bottom of the container or for getting into the corners of the container, thus allowing for good emptying of small remaining amounts
- The flat base makes it possible to set the volumetric spoon down without spilling the content
- The disposable dosing spoon is suitable for use as a sample spoon for taking small sample quantities
- Since the plastic volumetric spoon was developed for single use, there is no cleaning and the possibility of cross-contamination and impurities is excluded
- The dosing spoons and volumetric spoons are suitable for precise measuring for chemical and pharmaceutical applications, cosmetics, animal feed and the food and beverage industry
- Can be used as part of HACCP/IFS foreign object management
- Especially for the food, animal feed and pharmaceutical industries
- With stripper edge
- For single use
- Cleanroom manufactured (Class 7)
- Complies with EU food requirements and FDA regulations
Specifications
| 100 | |
| Blue | |
| Si | |
| Especially for The Food, Animal Feed and Pharmaceutical Industries |
| Dosing spoons with stripper edge for exact measuring | |
| Food Contact, Reach, RoHS | |
| Spoon | |
| Polystyrene |