Learn More
Fisherbrand™ Ancorette di agitazione in PTFE blu ottaedriche
Sfoglia Tutto Fisherbrand Prodotti
Click to view available options
Lunghezza (sistema metrico):
13 mm
15 mm
22 mm
25 mm
38 mm
51 mm
75 mm
Diametro (sistema metrico):
8 mm
13 mm
Colore:
Blu
Giallo
Rosso
Dimensione della confezione:
pezzi 10
pezzi 5
Specifica
Specifica
| Autoclavabile | Sì |
| Certificazione/Conformità | Certificato di conformità, certificato di analisi, scheda dei dati del prodotto, scheda di sicurezza dei materiali (MSDS) |
| Colore | Giallo |
| Descrizione | Interno magnetico Alnico V incapsulato in PTFE |
| Diametro (sistema imperiale) | 0.3125 in. |
| Da utilizzare con (apparecchiatura) | Contenitori e vasi/piastre riscaldanti per agitatore |
| Lunghezza (sistema imperiale) | 1 in. |
| Diametro (sistema metrico) | 8 mm |
| Lunghezza (sistema metrico) | 25 mm |
| Quantità | Confezione da 5 |
| Vedi altri risultati |