Learn More
Fisherbrand™ Ancorette di agitazione in PTFE blu ottaedriche
Codice prodotto. 11818912 Sfoglia Tutto Fisherbrand Prodotti
Click to view available options
Lunghezza (sistema metrico):
13 mm
15 mm
22 mm
25 mm
38 mm
51 mm
75 mm
Diametro (sistema metrico):
8 mm
13 mm
Colore:
Blu
Giallo
Rosso
Dimensione della confezione:
pezzi 10
pezzi 5
Codice prodotto. 11818912
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Per l'uso nei casi in cui sia importante una rapida identificazione visiva. Le ancorette di agitazione Fisherbrand™ ottaedriche in PTFE con codifica a colori sono disponibili in tre colori: blu, rosso e giallo.
  • Color-coded, octagonal stirrer bars
  • For use where identification is of prime importance
  • Note: Colored PTFE coatings are not as inert as pure PTFE
Specifica
Autoclavabile
Certificazione/Conformità Certificato di conformità, certificato di analisi, scheda dei dati del prodotto, scheda di sicurezza dei materiali (MSDS)
Colore Rosso
Descrizione Interno magnetico Alnico V incapsulato in PTFE
Diametro (sistema imperiale) 0.3125 in.
Da utilizzare con (apparecchiatura) Contenitori e vasi/piastre riscaldanti per agitatore
Lunghezza (sistema imperiale) 1 in.
Rivestimento PTFE
Diametro (sistema metrico) 8 mm
Lunghezza (sistema metrico) 25 mm
Quantità Confezione da 5
Forma Ottaedrico
Tipo Ancoretta di agitazione