Learn More
Fisherbrand™ Ancorette di agitazione in PTFE blu ottaedriche
Codice prodotto. p-8007700 Sfoglia Tutto Fisherbrand Prodotti
Click to view available options
Lunghezza (sistema metrico):
13 mm
15 mm
22 mm
25 mm
38 mm
51 mm
75 mm
Diametro (sistema metrico):
8 mm
13 mm
Colore:
Blu
Giallo
Rosso
Dimensione della confezione:
pezzi 10
pezzi 5
Codice prodotto. 12574987
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Per l'uso nei casi in cui sia importante una rapida identificazione visiva. Le ancorette di agitazione Fisherbrand™ ottaedriche in PTFE con codifica a colori sono disponibili in tre colori: blu, rosso e giallo.
  • Color-coded, octagonal stirrer bars
  • For use where identification is of prime importance
  • Note: Colored PTFE coatings are not as inert as pure PTFE
Specifica
Autoclavabile
Certificazione/Conformità Certificato di conformità, certificato di analisi, scheda dei dati del prodotto, scheda di sicurezza dei materiali (MSDS)
Colore Blu
Descrizione Interno magnetico Alnico V incapsulato in PTFE
Diametro (sistema imperiale) 0.3125 in.
Da utilizzare con (apparecchiatura) Contenitori e vasi/piastre riscaldanti per agitatore
Lunghezza (sistema imperiale) 0.625 in.
Rivestimento PTFE
Diametro (sistema metrico) 8 mm
Lunghezza (sistema metrico) 15 mm
Quantità Confezione da 5
Forma Ottaedrico
Tipo Ancorette di agitazione in PTFE ottaedriche colorate