Learn More
Buerkle™ Polypropylene Hose Nozzle for Buerkle™ Stopcock
Sfoglia Tutto Bürkle Prodotti
Click to view available options
Diametro (sistema metrico):
8 mm
12 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
Descrizione
- Media-contacting parts constructed of Polypropylene, Polyethylene, and PTFE
- Available in a variety of sizes
Specifica
Specifica
| Tipo | Hose Nozzle |
| Diametro (sistema metrico) | 12 mm |
| Descrizione | Blue |
| Materiale | Polypropylene |
| Da utilizzare con (apparecchiatura) | StopCock Discharge Cock |