Learn More
Kautex™ Chiusure a vite in polipropilene blu
Click to view available options
Da utilizzare con (apparecchiatura):
Bottiglia da 2500 ml
Flacone da 10 a 1000 ml
Diametro (sistema metrico):
32 mm
45 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
pezzi 100
Descrizione
- Leakproof conical seal
- Blue color for content identification
- Polypropylene construction for strength and durability
- Available for bottles with capacities of 10 to 2500 mL
Specifica
Specifica
| Colore | Blu |
| Include | Anello a strappo e guarnizione conica |
| Materiale | Polipropilene |
| Dimensioni filettatura (sistema metrico) | 00 mm |
| Finitura collo | 00 mm |
| Product Type | Chiusura a vite |
| Da utilizzare con (apparecchiatura) | Bottiglia da 2500 ml |
| Diametro (sistema metrico) | 45 mm |