Learn More
Kautex™ Chiusure a vite in polipropilene blu
Codice prodotto. p-8013570
Click to view available options
Da utilizzare con (apparecchiatura):
Bottiglia da 2500 ml
Flacone da 10 a 1000 ml
Diametro (sistema metrico):
32 mm
45 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
pezzi 100
Codice prodotto. 15961441
Marca: Kautex™ 2000083951
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Provides tamper evidence with pull-off ring and conical seal. Kautex™ Blue Polypropylene Screw Closures are ribbed for easy grip opening.
  • Leakproof conical seal
  • Blue color for content identification
  • Polypropylene construction for strength and durability
  • Available for bottles with capacities of 10 to 2500 mL
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Colore Blu
Include Anello a strappo e guarnizione conica
Materiale Polipropilene
Dimensioni filettatura (sistema metrico) 00 mm
Finitura collo 00 mm
Product Type Chiusura a vite
Da utilizzare con (apparecchiatura) Flacone da 10 a 1000 ml
Diametro (sistema metrico) 32 mm