Learn More
3M™ Camici da laboratorio con cucitura overlock in polipropilene blu
Click to view available options
Size:
Medium
Large
X-Large
2X-Large
Dimensione della confezione:
pezzi 50
Descrizione
- Ideal for hygiene applications
- 100% soft, breathable, and lightweight polypropylene
- Zip fastener
- Internal pocket
Specifica
Specifica
| Product Type | Lab Coat |
| Size | 2X-Large |
| Materiale | Polypropylene |
| Colore | Blue |
| Tipo di chiusura | Zipper |
| Stile polso | Elastic |
| Monouso | Single-use |
| Tipo di giuntura | Serged |
| Misura petto (sistema imperiale) | 40 to 43 in. |
| Misura petto (sistema metrico) | 102 to 109 cm |
| Vedi altri risultati |